Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
(Liquid or Viscous Liquid)
color
colorless to green-yellow, colorless to green, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
InChI key
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| form (Liquid or Viscous Liquid) | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to green-yellow, colorless to yellow | color - | color white | color white to light brown |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 19697-10MG | 04061833424247 |
| 19697-50MG | 04061833458747 |
| 19697-100MG | 04061838762313 |
| 19697-500MG | 04061833498736 |