Saltar a
18995
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer
Sinónimos:
Peroxidase Conjugate Stabilizer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 287,00
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 882,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
suitability
in accordance for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S107555514PNS1010
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
in accordance for identity (HPLC)
suitability
-
suitability
corresponds for identity (HPLC)
suitability
-
impurities
DNases, none detected, proteases, none detected
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)