Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.4 g/L
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Packaging
2.4g/L alpha-naphthyl butyrate in methanol solution with stabilizers
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?