Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 489,00 |
Acerca de este artículo
US$ 489,00
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤12.5% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
fluorescence
λex 254 nm; λem 363 nm in H2O, λex 274 nm; λem 363 nm (with calcium)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Application
Other Notes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14513-250MG | 04061833276860 |
| 14513-1G | 04061826660911 |
| 566323-5MG | 04055977191400 |