Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 401,00 |
Acerca de este artículo
US$ 401,00
Nombre del producto
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white to slightly yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder with small lumps | form powder or crystals |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to slightly yellow | color white | color white to faintly beige | color white to off-white |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) detection | application(s) - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?