Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 586,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.950,00 |
Acerca de este artículo
US$ 586,00
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1), λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1), λex 488 nm; λem 520 nm(lit.) | fluorescence λex 356 nm; λem 512 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble | solubility 15% acetic acid: soluble, H2O: soluble | solubility - | solubility - |
| assay ≥96.0% (HPCE) | assay ≥90% (CE) | assay ≥96.0% (HPCE) | assay >99% (TLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line - |
| mp ≥250 °C (lit.) | mp - | mp ≥250 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E14705-25G | 04061837329906 |
| E14705-5G | 04061837329913 |
| 09341-5MG | 04061838656179 |
| 09341-25MG | 04061838656148 |