Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H35803-1G | 04061833793503 |
| H35803-10G | 04061833793480 |
| 08730-1ML-F | 04061838652829 |