Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC) | optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC) | optical purity - | optical purity - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W353604-10KG-K | 04061837890758 |
| W353604-5KG-K | 04061837890765 |
| 471569-1L | 04061832360157 |
| 471569-250ML | 04061832360164 |
| 471569-25ML | 04061832360171 |
| 320412-1L | 04061826701898 |
| W353600-250G-K | 04061837536670 |
| W353600-50G-K | 04061837536687 |
| W353600-SAMPLE-K | 04061837536694 |
| W353604-1KG-K | 04061837536700 |
| W353604-SAMPLE-K | 04061837890772 |
| 8207910005 | 04022536466682 |
| 8207911000 | 04022536466705 |
| 8207910250 | 04022536466699 |