Saltar a
05511
N-Acetyl-Arg-Gly-Lys(acetyl)-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N2-Acetyl-L-arginylglycyl-N3-acetyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-lysinamide trifluoroacetate salt, Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 164,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 655,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40N8O7 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
600.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
Application
Novel fluorogenic assay for histone deacetylase activity[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T0273SML2973SML2885
form
powder or crystals
form
powder
form
film or powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
109681-500G04061838688965
845027025004027269168490
802811025004022536376271
802811000504022536376264
109681-100G04061838688958
845027100004027269168506
05511-1MG04061826687536
05511-5MG04061833217009