Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
technique(s)
HPLC: suitable (derivatization)
color
white
mp
185-190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
MNNBCKASUFBXCO-YFKPBYRVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade derivatization grade ((HPLC)) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder or crystals | form - | form - | form powder |
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable (derivatization) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 185-190 °C (dec.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 106895-5G | 04061833320099 |
| 01423-5G | 04061835540815 |
| 01423-1G | 04061826661253 |