Saltar a
PH425CF
Certified pH Buffer Solution, pH 4 at 25 °C, Coloured (Red), with Fungicide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
wgk
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PH425CF-500ML04061837681257