Saltar a
ERMFA015
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Charpy specimens (impact toughness)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
set with 5 bars
Analysis Note
For more information please see:
ERMFA015
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ERMFA015-1EA04061832660301