Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 399,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.590,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
376.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-302-3
Beilstein/REAXYS Number:
4055970
MDL number:
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1CC)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OCC)cc34
InChI
1S/C21H28N2O2.ClH/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19;/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3;1H/t14-,15-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sensitive and specific reagent for the identification of Streptococcus pneumoniae.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?