Saltar a
E6003
Eosin Y disodium salt
Dye content ≥85%, Powder
Sinónimos:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 126,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 380,00
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 749,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H6Br4Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
691.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-409-6
MDL number:
Colour Index Number:
45380
Beilstein/REAXYS Number:
3586809
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Eosin Y disodium salt, ≥85 % by HPLC
form
powder
Quality Segment
composition
, ≥85% HPLC
technique(s)
titration: suitable
color
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.018 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Application
Eosin Y disodium salt has been used for determining sperm viability. The swollen and stained spermatozoa were considered dead. In corneal epithelium, it has been used in the procedure of immunohistological staining.
Biochem/physiol Actions
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
539211E4382E4009
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
brown
color
red-brown
color
brown
color
light red to red/pink
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
, ≥85% HPLC
composition
-
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, ~99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y disodium salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)