Saltar a
CRM017
Trace Metals - Powdered Paint 1
certified reference material, pkg of 20 g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 224,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
US$ 224,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
RTC CRM017-020
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.48
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CRM013QC1488QC1132
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
7.48
pH
6.35
pH
-
pH
-
Analito
Descripción
  • Lead
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CRM017-20G04061834353546