Saltar a
C8606
Dibasic Calcium Phosphate
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 145,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CaHPO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-826-1
MDL number:
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C7263307653C3161
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
assay
98.0-105.0%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder, solid
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)