Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 114,00 |
Acerca de este artículo
US$ 114,00
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 105±2°, c = 10 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
impurities
13-17% water
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| optical activity [α]/D 105±2°, c = 10 in H2O | optical activity [α]20/D +104 to +106° | optical activity [α]20/D +105±2°, c = 10% in H2O | optical activity - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) microbiology | application(s) - |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Rafinosa pentahydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 95068-100MG | 04061833305652 |