Saltar a
64008BC
AssureSwab Environmental Sampling
BioControl, Self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41112601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shelf life
6‑18 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64008-100
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
The AssureSwab is a self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring. The AssureSwab sampling device consists of a Dacron tipped swab and letheen broth to facilitate recovery of bacteria. It can be used with most film and plating systems including the SimPlate method. The AssureSwab sampling device can be used on either wet or dry surfaces to monitor the processing environment as part of a HACCP monitoring program.
Other Notes
100 Sampling devices
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Dry Chamber
    SDS
  • Wet Chamber
    SDS
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)