Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 118,00 |
Acerca de este artículo
US$ 118,00
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C)(CC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
InChI key
HTVITOHKHWFJKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 50877-100MG | 04061832489575 |