Saltar a
12331
M-Gredient® Vegetable Tryptose
Vegetable Protein Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Meat peptone replacement, Peptone (vegetable), Vegetable hydrolysate No. 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
plant
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤15% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
305847-5G04061833372012
12331-500G-F04061838722232