Saltar a
11618
Metaborato de calcio
technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder
Sinónimos:
Borato de calcio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 114,00
25 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
Preguntar
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ca(BO2)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
161.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-224-5
MDL number:
Form:
powder
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
technical
form
powder
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
SMILES string
[Ca++].[O-]B=O.[O-]B=O
InChI
1S/2BO2.Ca/c2*2-1-3;/q2*-1;+2
InChI key
ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • El metaborato de calcio puede utilizarse como aditivo para mejorar el rendimiento de las baterías de níquel-metal.
  • Se utiliza como precursor para sintetizar el hexaboruro de calcio (CAB6) mediante electrorreducción que puede utilizarse como ánodo de gran capacidad para baterías primarias acuosas.
  • También puede emplearse en la preparación de vidrio borato dopado con calcio para dosímetros termoluminiscentes (TLD).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
481807B987611625
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
puriss.
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)