Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
EC Number:
224-145-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
120353
MDL number:
grade
technical
assay
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8220930100 | 04022536483948 |
| 537705-18L-CS | 04061837714931 |
| 8220939046 | 04027269995898 |
| 8220931000 | 04022536483955 |
| 537705-20L | 04061837714948 |
| 537705-1L | 04061832565897 |