Saltar a
08057
Disolución salina tamponada con fosfato
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Sinónimos:
PBS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
contains
TWEEN 20
color
colorless to white
pH
7.4 ( in solution)
solubility
water: 2 tablet/liter
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.075, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Phosphate buffered saline has been used in a study to determine that glioma immunotherapy with a combined vaccine prepared from tumor cells and endothelial cells might represent a new clinical strategy, as such combinations may theoretically affect both high-grade glioma cells and their environment. Phosphate buffered saline has also been used as a control injection in a study assessing place and direction learning by neonatal piglets.
Packaging
12 and 100 tablets in blister package
Preparation Note
1 tablet in 500 mL of water yields in 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)