Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 96,10 | |
| 5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 346,00 |
Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.497 | refractive index - | refractive index n20/D 1.375 | refractive index - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1075310005 | 04022536091556 |
| 101036-25G | 04061838665515 |
| 101036-5G | 04061838665522 |
| 04071-5ML | 04061838628848 |
| 04071-1ML | 04061838628831 |