Saltar a
02430
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 23,40
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2SO3Na·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-194-9
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
US$ 23,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.063521.0634672565
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
≥98.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
248-256 °C (lit.)
mp
183 °C (decomposition)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)