Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
purum
Quality Segment
concentration
33.5-35%
impurities
≤0.003% heavy metals (as Pb)
density
1.22 g/mL at 20 °C (lit.), 1.31 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES string
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
InChI key
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| concentration 33.5-35% | concentration 20-25 wt. % in H2O | concentration 25% | concentration 37% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| cation traces Fe: ≤100 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.2%, phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| impurities ≤0.003% heavy metals (as Pb) | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 01302-1L | 04061838608918 |
| 01302-6X1L | 04061838608925 |