Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 reactions | Fecha estimada de envío18 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 220,00 | |
| 200 reactions | Fecha estimada de envío11 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 1.000,00 |
Acerca de este artículo
US$ 220,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2026Detalles
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
usage
sufficient for 25 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 500 reactions
specific activity
0.05 U/mg
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 200 reactions (03531287001), pkg of 25 reactions (03531317001), pkg of 50 reactions (03531295001)
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
color
colorless
pH
7.2
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
detection method
probe-based
foreign activity
DNase activity, none detected, Nicking activity, none detected, RNase activity, none detected
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Application
- Síntesis de la cadena primaria del ADNc para utilizar en reacciones de amplificación subsiguientes
- RT-PCR de moldes de ARN rico en GC
- Marcaje con Cy3, Cy5, DIG, biotina o aminoalilo durante la síntesis de ADNc
- Recuperación y clonado de extremos 5′ y 3′ de ARNm mediante RACE
- Generación de bancos de ADNc con insertos largos
- Secuenciación de disoxi ADN
- secuenciación de ARN
- marcaje del extremo 3′ de los fragmentos de ADN
- Generación de sondas monocatenarias para huellas genómicas
- En la transcripción inversa del ARN del virus del papiloma humano E6, tejidos corticales y estriados,[1] biopsias musculares de muestras de la distrofia muscular de Becker y tallo-bucle de miRNA de ovocitos y células endoteliales microvasculares cerebrales humanas (hCMVEC)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Consigue una gran sensibilidad en RT-PCR en dos etapas.
- Obtiene más transcritos de longitud completa, de hasta 14 kb.
- Realiza transcripción inversa de plantillas difíciles.
- Marca con eficacia el ADNc.
Preparation Note
Transcripción de dianas de ARN largas, raras o difíciles.
La transcriptasa inversa Transcriptor se recomienda para RT-PCR de:
- dianas largas, porque puede transcribir plantillas de ARN de hasta 14 kb
- dianas raras, porque tiene gran sensibilidad
- dianas ricas en GC, porque puede funcionar a temperaturas elevadas (hasta +65oC) para eliminar los problemas asociados con estructuras secundarias extensas
Etiquetado para muchas aplicaciones
La transcriptasa inversa Transcriptor también está recomendada para preparar ADNc marcado, ya que acepta una amplia variedad de nucleótidos modificados (como dNTP marcados con Cy3, Cy5, DIG, biotina o aminoalilo).
Requisitos de la reacción
Transcriptor acepta moldes de ARN monocatenario (ssRNA) y ADN monocatenario (ssDNA) y requiere un cebador para la transcripción.
Analysis Note
- con un ciclador térmico convencional para detectar un fragmento de 10 kb del gen de la distrofina humana, empezando por el ARN total de músculo esquelético humano.
- Con el instrumento LightCycler® para detectar copias de 5 x 102 a 5 x 106 de ARN de PBGD humano transcrito in vitro. Los resultados se definen en puntos de cruce fijos e intensidad de fluorescencia fija.
Other Notes
- Transcriptasa inversa Transcriptor, en tampón de almacenamiento
- Tampón RT Transcriptor, concentrado x5
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 0.05 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 3531317001 | 04061837586927 |
| 3531295001 | 04061837542985 |
| 3531287001 | 04061837541391 |