Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12CA5, monoclonal
Application:
—
Citations:
13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12CA5, monoclonal
assay
>90% (HPLC and SDS-PAGE)
form
frozen liquid (11666606001), lyophilized (11583816001)
packaging
pkg of 200 μg (11583816001), pkg of 5 mg (11666606001 [1 ml])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 mg/ml (11666606001)
isotype
IgG2bκ
epitope sequence
YPYDVPDYA
storage temp.
−20°C
General description
La hemaglutinina HA es un antígeno dominante presente en la superficie del virus de la gripe. La HA es un homotrímero, en el cual cada monómero es producido como un polipéptido individual. Este monómero es escindido en dos unidades, HA1 y HA2, por la proteasa del huésped. El gen de la HA se ha cartografiado en el segmento 4 del genoma del virus de la gripe B.
Immunogen
Aminoácidos 98-106 de la hemaglutinina del virus de la gripe humana.
Application
Utilice el anti-HA (12CA5) para la detección de la hemaglutinina nativa del virus de la gripe y las proteínas recombinantes HA etiquetadas utilizando:
Nota: Para los experimentos en los que no es crucial la sensibilidad, utilice anti-HA (12CA5). Para detección de mayor sensibilidad en la transferencia Western a una concentración 10 veces menor, utilice anti-HA High Affinity (3F10).
Nota: Para los experimentos en los que no es crucial la sensibilidad, utilice anti-HA (12CA5). Para detección de mayor sensibilidad en la transferencia Western a una concentración 10 veces menor, utilice anti-HA High Affinity (3F10).
Biochem/physiol Actions
La fusión de las membranas y la acción de unión al receptor es la función clave de la hemaglutinina (HA) y contribuye a la entrada del virus y a la infección vírica. La HA es una glucoproteína del virus de la gripe que regula las funciones de fusión de las membranas y de unión al receptor durante la entrada del virus y la infección vírica. El virus consigue entrar en la célula huésped mediante endocitosis y fusión sucesiva de las membranas mediadas por el antígeno HA. La HA desempeña un papel crucial en la patogenia vírica y la respuesta del huésped a la infección vírica.
El anti-HA (12CA5) reconoce la secuencia de nueve aminoácidos YPYDVPDYA procedente de la proteína hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana. Este epítopo se reconoce también en las proteínas de fusión con independencia de su posición (N-terminal, C-terminal o interna).
Preparation Note
11 583 816 001: Añada 0,5 ml de PBS a una concentración final de 0,4 mg/ml.
Concentración de trabajo: La concentración de trabajo del conjugado depende de la aplicación y del sustrato.
Las siguientes concentraciones deben considerarse orientativas:
Las siguientes concentraciones deben considerarse orientativas:
- Inmunoanálisis por puntos: de 0,1 a 1 μg/ml
- Inmunofluorescencia: de 1 a 10 μg/ml
- Inmunoelectrotransferencia: de 0,1 a 1 μg/ml
Analysis Note
En cada lote de anticuerpo anti-HA se prueba la inmunorreactividad y la pureza con respecto a un patrón de referencia.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?