Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Level
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex™
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño de poro nominal de la membrana en disoluciones para uso clínico.
- Farmacia hospitalaria: clarificación de pequeños volúmenes de proteínas farmacéuticas, agentes de diagnóstico por imágenes, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de las mezclas.
- Atención directa al paciente: eliminación de partículas de los anestésicos epidurales y otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticas y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
- Portamembranas de filtración bidireccional
- Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
- Un solo uso, apirógeno y atóxico
- membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing |
| pore size 0.8 μm pore size | pore size 0.8 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip |
| sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de filtración Millex™-AA (estéril)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SLAA033SB | 08436037120299 |
| SLAA033SS | 08436037120275 |