Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El colorante BioTracker 520 Green Hypoxia es una sonda de adquisición de imagen fluorescente para la detección de hipoxia en células vivas. Esta sonda es tan sensible como el pimonidazol y puede utilizarse para aplicaciones de adquisición de imágenes fluorescentes de células vivas y citometría de flujo.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 498 nm
Emisión: 520nm
Application
Obtención de imágenes celulares
Tinción de células vivas
Physical form
Preparation Note
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCT033 | 04054839545665 |