Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleagency
AFNOR
product line
TRANSIA®
shelf life
3‑9 mo.
packaging
pkg of 960 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems SA0190
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
La PLACA TRANSIA® Salmonella Gold es un kit de ELISA destinado a ser utilizado por microbiólogos alimentarios para la detección del género Salmonella. El ensayo recupera y detecta de forma fiable bajos niveles de Salmonella en una variedad de alimentos y piensos.
Application
Certificación AFNOR TRA 02/08 – 03/01, método probado de rendimiento de AOAC 010602, número de referencia NordVal 001
ELISA
Features and Benefits
- Método preciso para la detección de Salmonella:
LA PLACA TRANSIA® Salmonella Gold es un enzimoinmunoanálisis tipo sándwich para la detección de Salmonella en muestras alimentarias, de piensos y medioambientales. En la prueba se utilizan anticuerpos patentados muy específicos para crear un complejo antígeno-anticuerpo que, si está presente, crea una reacción de cambio de color tras la adición del sustrato, que se lee con un lector de microplacas.
- Protocolo normalizado. Resultados en 24 horas:
En la prueba se utilizan anticuerpos patentados muy específicos para crear un complejo antígeno-anticuerpo que, si está presente, crea una reacción de cambio de color tras la adición del sustrato, que se lee con un lector de microplacas. Las etapas de enriquecimiento están armonizadas con el método de referencia ISO y son comunes para todas las matrices.
- Preparada para automatización:
La placa TRANSIA® Salmonella Gold puede automatizarse completamente con el procesador de microplacas Gemini®.
- Ampliamente validado
La placa TRANSIA® Salmonella Gold tiene numerosas validaciones que abarcan todas las muestras de alimentos, piensos y medioambientales de organizaciones como AFNOR y AOAC Research Institute.
Other Notes
- Placa de microvaloración con tiras divisibles, 96 pocillos (8 pocillos x 12 tiras) – 10 pc
- Tapa para la placa de microvaloración – 1 pc
- Control negativo – listo para usar – 2 x 13 ml
- Control positivo – listo para usar – 2 x 8 ml
- Tampón de lavado – concentrado X20 – 1 x 800 ml
- Conjugado: anticuerpos anti-Salmonella con peroxidasa – listo para usar – 2 x 57 ml
- Sustrato: TMB – listo para usar – 2 x 57 ml
- disolución de parada: H2SO4 – listo para usar – 2 x 57 ml
- Reactivo de extracción – listo para usar – 2 x 60 ml
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3