Saltar a
R03465
Lactophenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Sinónimos:
Fungi Stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116130
Quality Segment
color
blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Application
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.