Saltar a
PP50
IgM de ratón
Mouse IgM Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Level
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PP54AP501AQ502
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
concentration
2.0 mg/mL
concentration
25 mg/mL
concentration
-
concentration
0.5 mg/mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
General description
Origen: Suero sano de ratón.
Application
Adecuado para utilizar como antígeno/ligando en reacciones inmunoquímicas, como control en ensayos, en conjugación y otros métodos inmunológicos que requieren inmunoglobulinas muy purificadas.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido (filtrado estéril), en cloruro de Tris 0,1 M, NaCl 0,5 M pH 8,0 con de azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Conservar a +2-8°C antes de abrir. El producto es estable a +2-8°C como líquido no diluido durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción, antes de su apertura. Para almacenamiento prolongado mezclar con un volumen igual de glicerol (grado ACS o superior), distribuir en alícuotas y congelar a -20°C o menos durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Se observó un arco de precipitina único contra sueros enteros de ratón e IgM de ratón (cadena μ específica) cuando se ensayó en IEP. No se observó reacción alguna contra el anti-IgG (Fc) de ratón. Puede producirse cierta reactividad cruzada con las cadenas ligeras con el anti-IgG (H y L) de ratón.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Cardiac dysfunction induced by experimental myocardial infarction impairs the host defense response to bacterial infection in mice because of reduced phagocytosis of Kupffer cells.
Nogami Y, Kinoshita M, Takase B, Inatsu A, Ishihara M, Seki S, Maehara T
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery null
Manabu Kinoshita et al.
Infection and immunity, 79(7), 2670-2680 (2011-05-04)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection is a grave concern in burn-injured patients. We investigated the efficacy of interleukin-18 (IL-18) treatment in postburn MRSA infection. Alternate-day injections of IL-18 into burn-injured C57BL/6 mice significantly increased their survival after MRSA infection and
Xianli Wang et al.
Bioscience reports, 31(2), 87-98 (2010-05-11)
HF (heart failure) after MI (myocardial infarction) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Recent studies have shown that hydrogen sulfide (H2S) has cardioprotective effects. Hence, we aimed to elucidate the potential effects of H2S on HF after
Irati Garmendia et al.
Cancer immunology research, 11(4), 530-545 (2023-03-09)
One billion people worldwide get flu every year, including patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the impact of acute influenza A virus (IAV) infection on the composition of the tumor microenvironment (TME) and the clinical outcome of patients
Dominique Kagele et al.
Virology, 424(2), 106-114 (2012-01-13)
Human cytomegalovirus transient lytic DNA replication relies on the cis-acting element oriLyt, six viral-encoded core proteins, the proposed DNA replication initiator protein UL84, IE2, IRS1 and the gene products from the UL112/113 loci. In an effort to elucidate cellular and
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PP5004053252617423