Saltar a
PHCC6
Sensores del contador celular Scepter
60 µm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinónimos:
Automated Cell counter tips
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10,000 particles/mL particle concentration (500,000 particles/mL), 50 μL sample volume
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6–36 μm
compatibility
for use with cells sized 8.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
El contador celular automatizado que cabe en la palma de la mano Scepter 2.0 proporciona un método rápido y cómodo para el recuento de células y partículas, y es compatible con el sensor de 40 y 60 uM. El sistema emplea el principio de Coulter en un formato miniaturizado que cabe en la palma de la mano, que permite el recuento celular rápido; en lo que solía tardarse 10 minutos ahora se tardan menos de 30 segundos. El usuario prepara una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador celular Scepter para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor Scepter.
En la pantalla del contador celular Scepter aparecerá:
Concentración celular
Tamaño celular promedio
Volumen celular promedio
Histograma de distribución de tamaño o de volumen
Este sistema está indicado para uso exclusivo en investigación y se ha comprobado con tipos de células representativas de las que se utilizan en la actualidad.
El sensor Scepter está diseñado con una zona de detección celular microfabricada que permite la discriminación por tamaño y volumen celulares, hasta resoluciones de submicras y subpicolitros.
Junto con canales y electrónica de precisión para la manipulación de líquidos, el sensor Scepter proporciona de forma precisa y fiable estadísticas de población celular
Application
Categoría investigación
Cultivo celular
Sensores de 60 µm diseñados para contar partículas de entre 6 μm y 36 μm
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Artículos
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PHCC6005004053252399879
PHCC6050004053252005626
PHCC6025004053252001291