Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
3-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
En la pantalla del contador celular Scepter aparecerá:
Concentración celular
Tamaño celular promedio
Volumen celular promedio
Histograma de distribución de tamaño o de volumen
Este sistema está indicado para uso exclusivo en investigación y se ha comprobado con tipos de células representativas de las que se utilizan en la actualidad.
Junto con canales y electrónica de precisión para la manipulación de líquidos, el sensor Scepter proporciona de forma precisa y fiable estadísticas de población celular
Application
Cultivo celular
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sensores del contador celular Scepter
Clase de almacenamiento
Protocolos
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Artículos
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PHCC40500 | 04053252001314 |
| PHCC40050 | 04053252630446 |