Saltar a
MABC598
Anticuerpo anti-PACS2, clon 9F12.2
clone 9F12.2, from mouse
Sinónimos:
Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2, PACS1-like protein, PACS2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9F12.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9F12.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pacs2(217893)
General description
La proteína 2 de clasificación de grupos ácidos de fosfofurina (PACS2), también conocida como PACS-2, proteína similar a la PACS1, y codificada por el gen denominado PACS2/ KIAA0602/ PACS1L, es un miembro de la familia PACS. La PACS2 es una proteína clasificadora multifuncional que controla la comunicación entre el retículo endoplásmico (RE) y las mitocondrias, incluida la aposición de las mitocondrias con el RE y la homeostasis del RE. Además, la PACS2 transloca el BIB a las mitocondrias en respuesta a los inductores de la apoptosis, el cual inicia una secuencia de eventos que incluyen la formación de BID mitocondrial truncado, la liberación del citocromo C y la activación de la caspasa-3, causando así la muerte celular. Estudios recientes han indicado que la PACS2 también puede estar implicada en el tráfico de canales iónicos, dirigiendo canales iónicos que contienen grupos ácidos a distintos compartimientos subcelulares. La PACS2 interactúa con BID, el PKD2 y el Nef VIH-1.
~100 kDa observados
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la PACS2 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la PACS2 en 10 µg de hipotálamo de ratón.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anticuerpo anti-PACS2 está validado para ser utilizado en inmunoelectrotransferencia para la detección de la PACS2.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de hipocampo de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la PACS2 en 10 µg /ml de lisado de hipocampo de rata.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB3501285MABC536MABE1018
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
mouse ... Pacs2(217893)
Gene Information
human ... PACS1(55690)
Gene Information
human ... VASH2(79805)
Gene Information
human ... CREB3L2(64764)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
9F12.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5E3, monoclonal
clone
28G9, monoclonal
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c