Saltar a
MAB9012
Anticuerpo anti-coronavirus, cepa OC-43, clon 541-8F
clone 541-8F, Chemicon®, from mouse
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
541-8F, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
37
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
541-8F, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
Immunogen
Epítopo: Cepa OC-43
Application
Anticuerpo anti-coronavirus, cepa OC-43, clon 541-8F Detecta el nivel de coronavirus y se ha publicado y validado para utilizar en IF.
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
IFA. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Biochem/physiol Actions
Coronavirus.
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Se suministra en tampón PBS pH 7,4. Contiene azida sódica al 0,1 % y proteína portadora.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Mantener a 2-8°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MAB9013MAB8598MAB3315
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
541-8F, monoclonal
clone
542-7D, monoclonal
clone
130-8F, monoclonal
clone
141-7B2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MAB901204053252612947