Yes, it is possible to use two primary antibodies from different species but of the same isotype for double staining Immunofluorescence. Specifically, for MAB397 and GluR2, one can use an anti-mouse and an anti-rabbit secondary antibody to distinguish reactivity of the primary antibodies.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6C4, monoclonal
species reactivity
monkey
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Gria2(482667)
mouse ... Gria2(14800)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
General description
Application
en células fijadas con paraformaldehído al 4 % se utilizó en un lote anterior: 2-3 µg/ml (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998; Passafaro, 2001).
ELISA/RIA:
un lote anterior de este anticuerpo se utilizó en ELISA/RIA (Vissavajjhala, 1996).
Inmunohistoquímica en 50 µm cortes de cerebro fijados con paraformaldehído al 4 %: 1:500-1:800 (Vissavajjhala, 1996; Yung, 1998; Kumar; 2002).
Inmunoprecipitación: 2-4 µg/ml (Osten, 1998).
Inmunotransferencia Western: 1-2 µg/ml (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998); se sugieren preparaciones de membrana para obtener mejores señales.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas y los protocolos.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG2a y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control positivo: Corteza cerebral y neuronas piramidales, lisado cerebral de ratón.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó el receptor de glutamato 2 en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information dog ... Gria2(482667) | Gene Information human ... GRIA2(2891) | Gene Information human ... GRIA2(2891) | Gene Information human ... GRIA1(2890) |
| clone 6C4, monoclonal | clone polyclonal | clone 6C4, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity monkey | species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse, rat | species reactivity human, mouse, rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Is it possible to use two primary antibodies from different species but of the same isotype for double staining Immunofluorescence? Specifically, considering MAB397 and GluR2.
1 answer-