Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
Immunogen
Application
Estructura celular
Inmunoprecipitación del receptor de laminina
Citometría de flujo
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Integrinas
Biochem/physiol Actions
El antígeno también se expresa en plaquetas, monocitos, timocitos y linfocitos T.
COMPAÑERO DE FUSION: línea celular de mieloma NS1
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| clone 4F10, monoclonal | clone 4F10, monoclonal | clone 6B4, monoclonal | clone NKI-GoH3, monoclonal |
| Gene Information human ... ITGA6(3655) | Gene Information human ... ITGA6(3655) | Gene Information human ... ITGA6(3655) | Gene Information human ... ITGA6(3655) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rat |
| conjugate unconjugated | conjugate PE | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CBL458 | 04053252737435 |