Saltar a
ABS535
Anticuerpo anti-arginasa-1
from chicken
Sinónimos:
Type 1 Arginase
ARG1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
guinea pig, human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
General description
La arginasa-1, la proteína codificada por el gen ARG1, es la enzima que cataliza la hidrólisis de la L-arginina en ornitina y urea. La ARG1 es un actor clave en el ciclo de la urea. Hay dos isoformas distintas de la arginasa, la arginasa I y la arginasa II La arginasa I (también llamada arginasa de tipo hepático o arginasa tipo 1) es una enzima citosólica muy expresada en el hígado y otros tejidos, incluido el cerebro. La arginasa II o arginasa de tipo renal también se expresa ampliamente a bajas concentraciones en muchos tejidos, pero se localiza principalmente en las mitocondrias. Curiosamente la arginasa 1 tiene propiedades neuroprotectoras. La arginasa I es esencial para proteger las neuronas motoras de la apoptosis dependiente del óxido nítrico que puede ser inducida por el estrés celular o la eliminación de los factores tróficos. Al suprimir la producción de óxido nítrico, la arginasa previene la formación de peroxinitrito y su posterior toxicidad celular. Además, la arginasa 1 parece desempeñar un papel crucial en todo el SNC para la supervivencia y la regeneración de neuronas y axones. En el cáncer, la arginasa 1, que ya es un marcador útil para los hepatocitos, también es un excelente marcador para los cánceres hepatocelulares.
~38 kDa observados
Immunogen
Proteína recombinante de longitud completa que corresponde a la arginasa-1 de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la arginasa-1 en células de lavado broncoalveolar (Zimmermann, N., et al. (2003). J. Clin. Invertir.111:1863–1874 (2003)).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la arginasa-1 en lisado de células RAW (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740-E747, 1998).
Categoría investigación
Comunicación molecular
Este anticuerpo anti-arginasa-1 está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica para la detección de la arginasa-1.
Physical form
IgY purificada a partir de yema
Otro anticuerpo policlonal de pollo purificado en disolución tampón que contiene PBS con acida sódica al 0,05 %
Presentación: Purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido LN de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la arginasa-1 en 10 µg de lisado de tejido LN de ratón.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB5701218
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
chicken
biological source
rabbit
species reactivity
guinea pig, human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
clone
polyclonal
clone
monoclonal
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2