Saltar a
ABS30
Anticuerpo anti-cisteína modificada por ácido sulfénico (Ig específica de 2-tiodimedona)
serum, from rabbit
Sinónimos:
Sulfenic Acid Modified Cysteine (2-Thiodimedone-Specific Ig)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La formación de ácido sulfénico en proteínas es una modificación postraduccional reversible que se puede utilizar para controlar la oxidación proteica en cisteínas reactivas dentro de las proteínas diana. Puede detectarse con ácido sulfénico de proteína derivatizado con dimedona.
Se espera frotis de pananticuerpos.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde a proteínas modificadas con ácido sulfénico.
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IF. (Seo, YH, et al. (2009). PNAS. 106(38): 16163-16168.)
El anticuerpo anti-cisteína modificada por ácido sulfénico (Ig específica de 2-tiodimedona) detecta el nivel de cisteína modificada por ácido sulfénico y se ha publicado y validado para utilizar en WB.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce proteínas modificadas por ácido sulfénico. Panmodificación contra todas las especies.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de miocitos ventriculares de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 01:1 000 de este anticuerpo detectó proteínas modificadas por ácido sulfénico en 10 µg de lisado de miocíticos ventriculares de rata.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABN1011ABE1081MABS487
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
human (Recombinant)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
C4, monoclonal
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Ester Zito et al.
Molecular cell, 48(1), 39-51 (2012-09-18)
Endoplasmic reticulum (ER) thiol oxidases initiate a disulfide relay to oxidatively fold secreted proteins. We found that combined loss-of-function mutations in genes encoding the ER thiol oxidases ERO1α, ERO1β, and PRDX4 compromised the extracellular matrix in mice and interfered with
Nannan Zhou et al.
The Journal of clinical investigation, 133(24) (2023-12-15)
Elevation of reactive oxygen species (ROS) levels is a general consequence of tumor cells' response to treatment and may cause tumor cell death. Mechanisms by which tumor cells clear fatal ROS, thereby rescuing redox balance and entering a chemoresistant state
Phillip A Wages
Current protocols in toxicology, 71, 17-17 (2017-02-02)
Protein sulfenylation is a post-translational modification that is linked to many cell signaling networks and specific protein functions, thus the detection of any sulfenylated protein after a toxicological exposure is of importance. Specifically, the detection of protein sulfenylation can provide
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABS3004053252517587