Saltar a
ABC131
Anticuerpo anti-Ambra1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, Ambra, Ambra-1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMBRA1(55626)
General description
La molécula activadora en la autofagia regulada por BECN1 (AMBRA1) es una proteína del desarrollo que participa en la autofagia, la diferenciación y la nuerogénesis. La AMBRA1 regula la autofagia y el desarrollo del sistema nervioso, la supervivencia y proliferación celulares normales y el control del recambio de proteínas durante el desarrollo neuronal.
~140 kDa observados. UniProt describe 7 isoformas a 143 kDa (isoforma 1), 133 kDa (isoforma 2), 87 kDa (isoforma 3), 84 kDa (isoforma 4), 100 kDa (isoforma 5), 136 kDa (isoforma 6) y 130kDa (isoforma 7). En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al extremo C-terminal de Ambra1 murino.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de un lote representativo detectó Ambra1 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Análisis de transferencia Western: 1 µg/ml de un lote representativo detectó Ambra1 en lisados de células humanas (HeLa y U87MG) y en homogeneizados de tejidos de ratón (hígado, riñón y embrión), así como myc-Ambra1 expresada exógenamente en lisados de células HEK293 transfectadas. (Cortesía de la Dra. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab at the Dulbecco Telethon Institute, Italia).
Análisis de inmunoelectrotransferencia: Se confirmó la especificidad específica de un lote representativo mediante el análisis de transferencia Western de embriones de ratón de Ambra1-knock y células HeLa tratadas con siRNA Ambra1. (Cortesía de la Dra. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab at the Dulbecco Telethon Institute, Italia).
Análisis de inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó una disminución de la expresión de Ambra1 en homogeneizados de tejidos (riñón, hígado y pulmón) en ratones Ambra1+/- en comparación con muestras de tejidos de ratones naturales. (Cianfanelli, V., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(1):20-30).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-Ambra1 es un anticuerpo policlonal de conejo validado para su uso en inmunoelectrotransferencia (WB).
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el extremo C-terminal de Ambra1. Este anticuerpo debe reconocer las isoformas 1 a 5 basándose en el diseño del inmunógeno.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células MCF7
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células MCF7.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la Ambra 1 en 10 µg del lisado de células MCF7.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-Ambra1
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABC13104053252914003