The concentration of this product is 150 µg/mL.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Neurociencia
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a una dilución de 1:100 a 1:1 000, a 4°C, durante 1-3 días. Tiñe las muestras de tejido recientes congeladas y las incluidas en parafina mediante inmunofluorescencia indirecta e inmunoperoxidasa.
Inmunofluorescencia:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a una dilución de 1:100 a 1:1 000.
Inmunoprecipitación:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación.
ELISA:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones óptimas.
Neurotransmisores & Receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
CONTROL POSITIVO: Cerebro (cuerpo estriado, terminaciones nerviosas simpáticas) y glándulas suprarrenales.
CONTROL NEGATIVO: Hígado.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
Una dilución 1:1000 de este lote permitió detectar tirosina hidroxilasa en 10 μg de lisados PC12.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information mouse ... Th(21823) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone LNC1, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
-
Hello! What is the concentration in mg/ml of AB152?
1 answer-
Helpful?
-
-
Greetings, I would like to know if this Antibody can be used for immune cytochemistry procedure with dopaminergic cell line N27-A
1 answer-
As it shows in the link below, MAB318-AF488 has been used for detection of tyrosine hydroxylase in SCC196. Theoretically AB152 should work but it has not been tested in house.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/130/252/scc196ds.pdfHelpful?
-