Saltar a
8.16004
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-293-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.00291PHL82551PHR1107
grade
synthesis grade
grade
-
grade
primary reference standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
solubility
11.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c