Saltar a
8.02485
Chromium(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21CrO6
Número CAS:
Peso molecular:
349.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
244-526-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
powder
potency
3360 mg/kg LD50, oral (Rat), 6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
solubility
11 g/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](OC(=CC(=O)C)C)(OC(=CC(=O)C)C)OC(=CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3
InChI key
JWORPXLMBPOPPU-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.140568.18090202231
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
213-216 °C
mp
260 °C (External MSDS)
mp
1152 °C
mp
210 °C (lit.)
bulk density
450 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
solubility
11 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
802485010004022536373676