Saltar a
8.02412
2-Chloroacetamide
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloroacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
93.51
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-174-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.0026 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
potency
138 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.1 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
115-118 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
52.5 g/L
bulk density
760 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.186728.20290C0267
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.5% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
52.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
liquid
form
powder
mp
115-118 °C
mp
96-99 °C
mp
-
mp
116-118 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
802412902504022536774619
802412100004022536373300
802412010004022536373294