Saltar a
79113BC
GDS PPMX Power Cord EU
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 56,70
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
US$ 56,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
79114BC79112BC79115BC
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable