Saltar a
79101BC
GDS PPMX Removable Tray
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.400,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
US$ 3.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
79105BC79185BC79180BC
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System