Saltar a
78007BC
MVP ICON® Battery Assy (for 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 49,30
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
US$ 49,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
General description
MVP ICON® Battery Assembly (for 78002 Version Instruments).
SPECIFICATIONS:
Lithium ion cylinder assembly, 3.6V, 2900 mAh, 10.44 Wh
Application
For use in replacing the existing MVP ICON® Battery used in 78002 Version Instruments.
Packaging
Plast re-sealable bubble wrap bag
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
64003BC64004BC64001BC
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
-
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
7800704065265648769