Saltar a
73090BC
GDS PickPen, 1-Magnet
BioControl®, For use with GDS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 612,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41115866
US$ 612,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage condition
room temperature
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl®, For use with GDS
Application
Immunomagnetic separation (IMS)
Other Notes
One GDS PickPen®
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71037BC73184BC79144BC
compatibility
BioControl®, For use with GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
73090-SIAL04061841805120